Merck
W290820
Sigma-Aldrich
Piperidine
≥99%, FG
Synonim(y):
Hexahydropyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
Numer FEMA:
2908
Beilstein:
102438
Numer WE:
Nr Rady Europy:
675
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.010
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
23 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
tw
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
animal
ciąg SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Klucz InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Piperidine is a flavor compound commonly found in spices like black pepper.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Essential oils and spices
Food Flavors: Chemical, Sensory and Technological Properties (2012)