Przejdź do
75890
α-Ketoglutaric acid
99.0-101.0% (T)
α-Ketoglutaric acid
Synonim(y):
alpha-Ketoglutarate, alpha-Ketoglutaric acid, 2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-330-3
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
mp
114-118 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid is a 2-oxocarboxylic acid (2-OCA) that is formed as a metabolite in the Kreb′s cycle.
Application
α-ketoglutaric acid along with L-arginine can undergo reduction with sodium cyanoborohydride to form the diastereomers, nopaline and isonopaline.
Other Notes
Reagent for the analysis of tryptophan; Substrate for glutamate dehydrogenase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K1750K112861234
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98.5% NaOH basis (titration)
assay
99.0-101.0% (T)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
114-118 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
White biotechnology for green chemistry: fermentative 2-oxocarboxylic acids as novel building blocks for subsequent chemical syntheses
Stottmeister U, et al.
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, 32(11-12), 651-664 (2005)
N. Anderson et al.
Journal of Food Science, 43, 1595-1595 (1978)
A useful synthesis of nopaline, a crown gall tumor metabolite
Jensen RE, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 75(4), 1066-1070 (1977)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
75890-500G04061832916866
75890-25G04061832916859
75890-100G04061832916842
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review