Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł | |
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
EC Number:
206-330-3
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
99.0-101.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid, an α-ketoacid, is identified as a potential, renal cell carcinoma (RCC) biomarker via urinary metabolomic profiling. It plays an important role in living beings as an angiogenesis suppressor.
Application
α-Ketoglutaric acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Human plasma samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry.
- Beer samples using high-performance liquid chromatography with UV detection, and further confirmed by high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Fruits and vegetables using HPLC-MS/MS.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| assay 99.0-101.0% (T) | assay 99.0-101.0% (T) | assay ≥98.5% NaOH basis (titration) | assay ≥98.5% (NaOH, titration) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Single determination of ?-ketoglutaric acid and pyruvic acid in beer by HPLC with UV detection
Montenegro P, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3(5), 1207-1212 (2011)
Determination of organic acids in fruits and vegetables by liquid chromatography with tandem-mass spectrometry
Flores P, et al.
Food Chemistry, 132(2), 1049-1054 (2012)
Simultaneous quantitative determination of ?-ketoglutaric acid and 5-hydroxymethylfurfural in human plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Wagner MB, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 396(7), 2629-2637 (2010)