Przejdź do
K1750
α-Ketoglutaric acid
≥98.5% (NaOH, titration)
Synonim(y):
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
504,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-330-3
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid (α-KG) is produced in the tricarboxylic acid cycle.[1]
Application
α-Ketoglutaric acid (α-KG) has been used:
  • to study its effects on swine fecal microflora in an in vitro fermentation system[2]
  • to study its effects on the activation of CD8+ T-cells[3]
  • as a substrate in glutamate oxaloacetate transaminase (GOT2) mitochondrial lysate assay[4]
Biochem/physiol Actions
α-Ketoglutaric acid (α-KG) has a wide range of applications in the animal feed, food, pharmaceutical and fine chemistry industries.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K112875890K2000
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98.5% NaOH basis (titration)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)