Przejdź do
74041
Sterility Indicator (Steam Sterilization)
suitable for microbiology
Synonim(y):
Spore Strips (for Steam Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Steam Sterilization)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
These indicators consist of Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. Bacillus stearothermophilus is a thermophilic species which can grow at 65°C and above. The spores are highly resistant and are used to monitor autoclave performance. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Packaging
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
Other Notes
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05290BR617501.16987
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
application(s)
-
application(s)
boiler and cooling water
food testing
wastewater
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
74041-25TESTS-F04061834233930