Kluczowe dokumenty
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
Synonim(y):
Sterilization indicator tape
Wybierz wielkość
1 ROLL
52,00 zł
52,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ROLL
52,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
52,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Materiały
paper
Właściwości
crepe paper
self-adhesive
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
BRAND 61750
rozmiar
50 m × 19 mm
Opis ogólny
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.