Przejdź do
05290
Wskaźnik sterylności (sterylizacja radiacyjna)
suitable for microbiology
Synonim(y):
Bioindykator pasków zarodników (do sterylizacji radiacyjnej), Paski zarodników (do sterylizacji radiacyjnej)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Application(s):
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
Storage temp.:
2-8°C
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Wskaźnik sterylności (sterylizacja radiacyjna) składa się z zarodników Bacillus pumilus (ATCC 27142) zaimpregnowanych na paskach papieru, pojedynczo umieszczonych w kopertach. Liczba zarodników obecnych na pasku: 1 milion. Bacillus pumilus jest gatunkiem odpornym na promieniowanie. Zarodniki są wysoce odporne i są wykorzystywane do monitorowania skuteczności sterylizacji radiacyjnej. Wskaźniki te, zgodnie z amerykańską specyfikacją wojskową MIL-S-36586, spełniają wymagania GMP amerykańskiej FDA.
Packaging
opakowanie 25 pasków
Wymiar koperty (2 paski): 46x70 mm
Wymiar pasków: 33x7 mm
Other Notes
Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74041BR61750Z363561
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)