1.16987
Sulfite Test Strips, reflectometric
10-200 mg/L (SO₃²⁻), REFLECTOQUANT®
Synonim(y):
Sulfite chemical test strips, Sulfite test strip for instrument reader
About This Item
Polecane produkty
product name
Sulfite Test, reflectometric, 10-200 mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
specyficzne anality
sulfite
zakres pomiaru
10-200 mg/L (SO32-)
kompatybilność
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 160 - 190 mg/l
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
Preparation of a standard solution for Sulfite