Przejdź do
72020
Sodium tetraphenylborate
ACS reagent grade, ≥99.5% (NT), solid, puriss. p.a.
Synonim(y):
Tetraphenylboron sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)4BNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-605-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599783
Assay:
≥99.5% (NT)
Form:
solid
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium tetraphenylborate, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (NT)
Quality Level
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (NT)
form
solid
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) undergoes rhodium-catalyzed addition reactions with N-phenylsulfonyl aldimines to afford R(Ph)CHNHSO2Ph.
Application
Sodium tetraphenylborate (Ph4BNa) may be used in the synthesis of polyfunctional biaryls via modified Suzuki cross-coupling reaction. It may be employed as a derivatization reagent for the analysis of methylmercury and ethylmercury by gas chromatography (GC) coupled with atomic fluorescence spectrometry (AFS), microwave-induced plasma atomic emission spectrometry (AES) and mass spectrometry (MS).[1]
Other Notes
Reagent for the precipitation and titration of potassium[2]; For the amperometric titration of amines, quaternary ammonium compounds and potassium[3]; For the titration of quaternary ammonium surfactants; Titrant for amines and NH4Cl in the presence of a K selective electrode
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T254021.0666986897
form
solid
form
powder, crystals or granules
form
solid
form
powder
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K. Vytras
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 42, 3168-3168 (1977)
J M Skinner et al.
Talanta, 14(12), 1393-1401 (1967-12-01)
An automatic ultraviolet absorptiometric method has been developed for the determination of potassium. The method involves precipitation of potassium by addition of a known excess of sodium tetraphenylborate, removal of the potassium tetraphenylborate precipitate by filtration, and measurement of the
Ligandless palladium catalyzed reactions of arylboronic acids and sodium tetraphenylborate with aryl halides in aqueous media.
Bumagin NA and Bykov VV.
Tetrahedron, 53(42), 14437-14450 (1997)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
72020-250G04061832855639
72020-50G04061835365852