Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na[B(C6H5)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.22
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-605-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
288 mg/kg LD50, oral (Rat)
specific analyte(s)
sodium
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[B-](c4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Elektrochemiczne metody oznaczania chlorowodorku meklofenoksatu i dichlorowodorku pirytinolu z wykorzystaniem jonoselektywnych elektrod membranowych..: W niniejszym badaniu El-Bardicy i wsp. zbadali zastosowanie tetrafenylo-boranu sodu w jonoselektywnych elektrodach membranowych w celu określenia stabilności chlorowodorku meklofenoksatu i dichlorowodorku pirytinolu. Metoda ta jest znana ze swojej dokładności i niezawodności w analizie farmaceutycznej (El-Bardicy et al., 2007).
- Polimerowa elektroda membranowa do oznaczania amodiaquiny: Malongo i wsp. opracowali polimerową elektrodę membranową zawierającą tetrafenylo-boran sodu do oznaczania amodiaquiny. Ta metoda analityczna wykazała wysoką czułość i specyficzność, co czyni ją cenną dla zastosowań farmaceutycznych (Malongo et al., 2006).
Analysis Note
Oznaczenie (grawimetrycznie; obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (klarowność): klarowny
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 0,5 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu (klarowność): klarowny
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 0,5 %
Other Notes
Zastępuje: SX0805-3; SX0805
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boran tetrafenylu sodu
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?