Przejdź do
86897
Tetrabutylammonium tetraphenylborate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Synonim(y):
Tetraphenylboron tetrabutylammonium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N[B(C6H5)4]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.69
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-562-9
Beilstein/REAXYS Number:
3857215
MDL number:
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
powder
mp
230-236 °C (lit.), 233-237 °C
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.C16H36N/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-20H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI key
ZHCCBGAUZWZGQV-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Supporting electrolyte (e.g. calibration of conductometric cells)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8683528103486625
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
description
99%
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
233-237 °C, 230-236 °C (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
mp
230-236 °C (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown
solubility
-
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)