Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 316,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3830,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
316,00 zł
Nazwa produktu
Sodium tetraphenylborate, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder, crystals or granules
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
clarity of soln
passes test
loss
≤0.5% loss on drying
pH
8 (20 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
InChI key
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, crystals or granules | form solid | form powder or crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| pH 8 (20 °C, 50 g/L) | pH - | pH 9.0-9.6 (20 °C, 5%) | pH 9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution) |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraphenylborate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?