Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5720,00 zł 4290,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 35 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4290,00 zł
Cena katalogowa5720,00 złZaoszczędź 25%description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (HPLC)
quality
function tested
SMILES string
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
InChI key
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| quality function tested | quality function tested | quality function tested | quality function tested |
| description for ion-selective electrodes | description - | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?