Merck
62567
Supelco
Lithium ionophore VI
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecane, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.51
Beilstein:
5991129
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
solid
jakość
function tested
ciąg SMILES
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
Klucz InChI
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Selected application examples
Neutral carrier for Li+-ions in PVC ion-selective electrodes with excellent selectivities over potassium and sodium ions
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We