The iron content of our Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology, sold under catalog no. 70172, is not part of the list of specifications that we test for, as evidenced in the Certificate of Analysis of the product.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 258,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥11%
ign. residue
≤15.0%
loss
≤6.0% loss on drying
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) microbiology |
| solubility H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow | solubility H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow | solubility H2O: 2%, clear, faintly to light yellow | solubility 800 g/L |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| pH 6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.7-7.7 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SMB01403-50MG | 04065272112314 |
| 70172-100G | 04061832809557 |
| 70172-500G | 04061833440872 |
-
How much iron is in this product?