Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
Informacje o tej pozycji
220,00 zł
Nazwa produktu
Peptone from casein, pancreatic digest, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤10%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) microbiology | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form medium granules | form solid |
| pH 6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 7.0±0.5 (2% in H2O) | pH 6.7-7.7 (5% in water) | pH - |
| solubility H2O: 2%, clear, faintly to light yellow | solubility H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow | solubility 800 g/L | solubility 800 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptone from casein, pancreatic digest
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70169-100G | 04061832809519 |
| 70169-500G | 04061832809526 |