Przejdź do
1.11931
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Materiały bazowe Fermtech dla biotechnologii, Pepton z kazeiny (trypton), Pepton z kazeiny. Trypton
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
33 240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
293-428-4
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepton z kazeiny (trypton), for biotechnology Fermtech®
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
manufacturer/tradename
Fermtech®
pH
6.7-7.7
solubility
800 g/L
bulk density
490 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Pepton z kazeiny (Tryptone) to trawiona przez trzustkę kazeina, stosowana jako źródło azotu, witamin i minerałów w podłożach hodowlanych. Wspomaga wzrost mikroorganizmów szybko i nieszybko rosnących. Może być również stosowany do produkcji indolu ze względu na wysokie stężenie tryptofanu. Jest stosowany jako dodatek do pożywek w produkcji toksyn, szczepionek, enzymów i innych produktów biologicznych.
Application
Pepton z kazeiny (Trypton) jest stosowany do wykrywania bakterii w produktach mlecznych, napojach i ściekach oraz w pożywkach do testów antybiotykowych.
Analysis Note
Wygląd: Jasnożółty do lekko brązowożółtego drobny proszek.
Tożsamość: przechodzi test
Azot całkowity (N) (Kjeldahl): 12,0 - 14,0 %
Azot aminowy (jako N): 3,0 - 5,0 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,7 - 7,7
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 15 %
Strata przy suszeniu (105 °C): ≤ 6 %
Legal Information
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072137017282303
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
assay
12-14% amino-nitrogen basis (purity)
assay
12.0-14.0% amino-nitrogen basis (purity)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
800 g/L
solubility
800 g/L
solubility
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
pH
6.7-7.7
pH
6.7-7.7 (5% in water)
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepton z kazeiny (trypton)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c