Przejdź do
70171
Casein Peptone for biotechnology and microbiology
Acid digest of casein from bovine milk, ≥7% Nitrogen, ≤4% Amino
Synonim(y):
Peptone from casein, Peptone from casein, acid digest
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
42040102
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Peptone from casein, acid digest, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥4% , total nitrogen (N), ≥7%
impurities
≤45% chloride (NaCl)
loss
≤6% loss on drying
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
Application
This peptone from casein is a protein hydrolysate prepared with hydrochloric acid followed by neutralization with sodium hydroxide. The high availability of amino acids in their native form is advantageous in many culture media formulations. It is compatible for use in applications where salt tolerant organisms are used.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.119311.022391.07213
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
solid
form
medium granules
pH
5.5±1.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.7-7.7
pH
-
pH
6.7-7.7 (5% in water)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
solubility
800 g/L
solubility
800 g/L
solubility
800 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peptone from casein, acid digest
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70171-500G04061832809540
70171-100G04061832809533