Przejdź do
69484
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥90% (GC)
Synonim(y):
N-Trimethylsilyl-N-methylheptafluorobutyramide, MSHFBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CF2CF2CON(CH3)Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.26
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6512894
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.353
bp
148 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12F7NOSi/c1-16(18(2,3)4)5(17)6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1-4H3
InChI key
CMXKINNDZCNCEI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Simultaneous quantitation of cocaine, opiates, and their metabolites in human hair by positive ion chemical ionization gas chromatography-mass spectrometry: This study demonstrates the application of N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide in forensic toxicology to analyze drug residues in human hair, providing a robust method for detecting such compounds at trace levels (Höld KM, Wilkins DG, Rollins DE, Joseph RE Jr, Cone EJ, 1998).
  • Detection of stanozolol in hair by negative ion chemical ionization mass spectrometry: The research utilizes N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide for the sensitive detection of stanozolol, a performance-enhancing steroid, in hair samples. This method is particularly useful in sports doping analyses to ensure fair play (Höld KM, Wilkins DG, Crouch DJ, Rollins DE, Maes RA, 1996).
Other Notes
N-methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide (MSHFBA) has been used in the silylation reaction during GC analysis of samples containing 1-monoolein, 2-monoolein, 1,2-diolein, 1,3-diolein, ethyl oleate, oleic acid and triolein.
Silylating agent for use in GC-analyses. It interferes least with flame-ionization detectors
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
694791212450992
assay
≥90% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.353
refractive index
n20/D 1.38 (lit.), n20/D 1.380
refractive index
n20/D 1.383
refractive index
n20/D 1.380
bp
148 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
91.4 °F - closed cup
flash_point_c
33 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Tobias Kieliba et al.
Drug testing and analysis, 11(2), 267-278 (2018-08-26)
The detection of Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) and cannabinol (CBN) in hair, for the purpose of identifying cannabis consumption, is conducted in many forensic laboratories. Since external contamination of hair with these cannabis components cannot be excluded, even after
Bing Fang et al.
Journal of food science and technology, 54(7), 1938-1944 (2017-07-20)
Tocopherols and sterols were lost considerably during the refining process of vegetable oils, resulting in a dramatic decrease in the oxidation stability. However, the oxidation stability of vegetable oils was not directly proportional to tocopherol content, not mention to its
Joris Probst et al.
Experimental neurology, 331, 113330-113330 (2020-04-28)
Chronic hyperammonemia is a common condition affecting individuals with inherited urea cycle disorders resulting in progressive cognitive impairment and behavioral abnormalities. Altered neurotransmission has been proposed as major source of neuronal dysfunction during chronic hyperammonemia, but the molecular pathomechanism has
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2525-500MG04061832269894
69484-1ML04061837684012
69484-5ML04061832778983