Kluczowe dokumenty
50992
Supelco
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I
for GC derivatization, LiChropur, activated with ethanethiol and ammonium iodide
Synonim(y):
MSTFA activated I
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
for GC derivatization
Poziom jakości
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS[1]
  • Suitable for the silylation of testosterone.
Cechy i korzyści
  • Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.        
Opakowanie
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs