Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 865,00 zł |
Informacje o tej pozycji
865,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, activated with imidazole | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥98.5% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description BioReagent, for silylations, LiChropur™ |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade - |
| quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality LiChropur™ | quality for silylations, LiChropur™ |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
26 °C - closed cup - Solvent
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?