Przejdź do
69385
Protein Standard Mix 15 - 600 kDa
for size exclusion chromatography
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
6 x 30 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
mol wt
15-600 kDa
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
clinical
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
The protein standard mix is a calibration standard to test and monitor performance of size exclusion chromatography (SEC) columns. It is a lyophilized mixture of molecular weight markers ranging from 15 kDa to 600 kDa.
Components
Thyroglobulin bovine MW ~ 670 000 Da
γ-globulins from bovine blood MW ~ 150 000 Da
Ovalbumin MW~ 44 300 Da
Ribonuclease A type I-A MW ~ 13 700 Da
p-aminobenzoic acid (pABA) MW ~ 137 Da
Application
This analytical standard is used for the following:
  • Evaluation of selectivity and separation efficiency of size exclusion chromatography (SEC) to separate intact proteins by varying flow rate, size of silica particles and pore sizes in the column
  • Simultaneous determination of oligomerized and nitrated proteins by size exclusion chromatography-high performance liquid chromatography-diode array detection (SEC-HPLC-DAD)
  • Molecular weight separation of proteins by size-exclusion chromatography, formed upon O3 and NO2 induced oxidation, nitration, and oligomerization of bovine serum albumin (BSA) as a model protein
  • Estimation of molecular masses of two recombinant proteins— TNF fluorescent sensor (BTN-Kat) and fluorescent sensor-inhibitor (ITN-Kat), by size exclusion chromatography (SEC) to evaluate their ability of binding and neutralizing tumor necrosis factor (TNF) in vitro and further serving as imaging labels for non-invasive analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8119P5494P5369
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
mol wt
15-600 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
format
neat
format
multi-component solution
format
neat
format
single component solution
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kolumny do chromatografii wykluczania (SEC) i gotowe do użycia wzorce ułatwiają opracowywanie metod i zwiększają niezawodność metod SEC dla białek.
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Thomas Fricke et al.
Viruses, 14(3) (2022-03-27)
Kaposi's sarcoma herpesvirus (KSHV) is associated with a significant disease burden, in particular in Sub-Sahara Africa. A KSHV vaccine would be highly desirable, but the mechanisms underlying neutralizing antibody responses against KSHV remain largely unexplored. The complex made of glycoproteins
Amberley D Stephens et al.
Analytical chemistry, 90(11), 6975-6983 (2018-05-12)
Understanding the mechanisms behind amyloid protein aggregation in diseases, such as Parkinson's and Alzheimer's disease, is often hampered by the reproducibility of in vitro assays. Yet, understanding the basic mechanisms of protein misfolding is essential for the development of novel
Christopher J Kampf et al.
Environmental science & technology, 49(18), 10859-10866 (2015-08-20)
Air pollution is a potential driver for the increasing prevalence of allergic disease, and post-translational modification by air pollutants can enhance the allergenic potential of proteins. Here, the kinetics and mechanism of protein oligomerization upon ozone (O3) exposure were studied
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
69385-6X2ML04061838241535
69385-30MG04061832769202
69385-2ML04061838241528
69385-6X30MG04061832769219
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do you re-suspend this?
    1 answer
    1. Please see "Preparation Instructions" in the Data Sheet on the product page under "Documentation". https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/328/710/69385dat.pdf