Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6950,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
contains
0.05% sodium azide as preservative
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Packaging
- Protein Standard, 20 mg/ml BSA
- Protein Standard, 40 mg/ml BSA
- Protein Standard, 60 mg/ml BSA
- Protein Standard, 80 mg/ml BSA
- Protein Standard, 100 mg/ml BSA
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format single component solution | format multi-component solution | format neat |
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| contains 0.05% sodium azide as preservative | contains 0.1% sodium azide as preservative | contains 0.05% sodium azide as preservative | contains - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5494-1SET | 04061834391760 |