Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
Informacje o tej pozycji
902,00 zł
description
Irreversible, single use
quality
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
room temperature (at 20-80% humidity)
parameter
8 h run-out window (calibrated at -18 °C)
size
40 mm × 19 mm
General description
Odwiedź nasz portal internetowy Timestrip Web Portal, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Features and Benefits
- Temperatura progowa: -20°C/-4°F
- Zastosowanie: skalibrowany do izotermicznego środowiska temperaturowego -18°C
- Dokładność czasowa: ±15% w warunkach izotermicznych
Packaging
06693-100EA: 100 etykiet w saszetce
06693-500EA: 500 etykiet w saszetce
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm | size 40 mm × 19 mm |
| quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 | quality Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008 |
| description Irreversible, single use | description Irreversible, single use | description Irreversible, single use | description Irreversible, single use |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature (at 20-80% humidity) | storage condition room temperature |
| parameter 8 h run-out window (calibrated at -18 °C) | parameter 12 h run-out window (calibrated at +27 °C) | parameter 8 h run-out window (calibrated at +10°C) | parameter 48 h run-out window ((calibrated at +10 °C) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?