Kluczowe dokumenty
80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Wybierz wielkość
1 EA
12 400,00 zł
12 400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
12 400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 0023448
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
250 Å
zakres pH
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
TSKgel® UP-SW3000, the new 2 micron UHPLC column with 25 nm pore size, is the latest addition to the renowned TSKgel SW series. TSKgel UP-SW3000 represents the fifth generation of high performance gel filtration columns. They feature the same pore size as the well-established TSKgel G3000SWXL and facilitate method transfer from conventional gel filtration to UHPLC technology. The 30 cm column delivers dramatically increased resolution between fragments, monomers, and aggregates.
Inne uwagi
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Kolumny do chromatografii wykluczania zwiększają wydajność separacji biomolekuł dzięki cząsteczkom o wielkości poniżej 2 μm, poprawiając wydajność analityczną.
Protokoły
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.