Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.401-1.409, n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI key
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| bp 110-112 °C (lit.) | bp 128 °C (lit.) | bp 184 °C (lit.) | bp 261 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.401-1.409, n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.409, n20/D 1.412 (lit.) | refractive index n20/D 1.491 (lit.), n20/D 1.492 | refractive index - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.2 °F - open cup
flash_point_c
19 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 69043-100MG | 04061838820389 |