Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
Informacje o tej pozycji
874,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
261 °C (lit.)
mp
50-57 °C (lit.), 53-57 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher | grade Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 53877-100MG | 04061832566535 |