Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
595,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.409, n20/D 1.412 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| refractive index n20/D 1.409, n20/D 1.412 (lit.) | refractive index n20/D 1.401-1.409, n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.), n20/D 1.408-1.410 | refractive index - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 75034-100MG | 04061838820396 |