Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3160,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
mp
70-73 °C (lit.)
functional group
NHS ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
InChI key
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay 98% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability reagent type: linker |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 70-73 °C (lit.) | mp 167-171 °C | mp 70-73 °C (lit.) | mp 123-129 °C |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8003809050 | 04022536358086 |
| 8003809025 | 04022536358079 |
| 8170589025 | 04022536648118 |
| 8170581000 | 04022536548777 |
| 8003800500 | 04022536358048 |
| 8003800025 | 04027269250560 |
| PHR1272-500MG | 04061835233366 |
| M0375-100G | 04061835321070 |
| 1374500-300MG | 04061838731791 |
| 92816-1G | 04061833270387 |
| M0100000 | 04061833992517 |
| M0375-25KG | 04061835567744 |
| 8003800100 | 04022536358031 |