Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 636,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł 1327,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.21
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1492578
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
solid
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
mp
167-171 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(N1OC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2
InChI key
JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinimidyl 3-maleimidopropionate (SMP, BMPS) is used as an aliphatic heterobifunctional crosslinker reagent. It is used for techniques such as the cross-linking of haptens to enzymes prior to enzyme immunoassays or fluorogenic substrates to peptidic antigens for use in fluorescence immunoassays.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay 99% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability reagent type: linker |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 167-171 °C | mp 168-170 °C (lit.) | mp 70-73 °C (lit.) | mp 123-129 °C |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form powder | form solid | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
T. Kitagawa
Enzyme Immunoassay, 81-81 (1981)
S J Xiao et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 8(12), 867-872 (2004-09-07)
Surface modification of acid-pretreated titanium with 3-aminopropyltriethoxylsilane (APTES) in dry toluene resulted in covalently bonded siloxane films with surface coverage that was relatively controllable by regulating the reaction conditions. A hetero-bifunctional cross-linker, N-succinimidyl-3-maleimidopropionate (SMP), reacted with the terminal amino groups
M C Durrieu et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 15(7), 779-786 (2004-09-28)
Ceramics possess osteoconductive properties but exhibit no intrinsic osteoinductive capacity. Consequently, they are unable to induce new bone formation in extra osseous sites. In order to develop bone substitutes with osteogenic properties, one promising approach consists of creating hybrid materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63179-100MG-F | 04061832860503 |
| 63179-25MG-F | 04061832721231 |