568600
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
98%
Synonim(y):
6-Maleimidocaproic acid N-succinimidyl ester, N-(ε-Maleimidocaproyloxy)succinimide, N-Succinimidyl 6-maleimidocaproate, EMCS
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
70-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)CCCCCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C14H16N2O6/c17-10-5-6-11(18)15(10)9-3-1-2-4-14(21)22-16-12(19)7-8-13(16)20/h5-6H,1-4,7-9H2
Klucz InChI
VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of maleimide-activated carbohydrates for site-specific glycosylation of cysteine-containing peptides and proteins via maleimide-thiol ligation reaction.
- Synthesis of a glucuronide prodrug of doxorubicin bearing a maleimide side chain as an antitumor agent.
- Cross-linking oligonucleotides with the amino groups on the substrate to fabricate DNA microarrays.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3