Przejdź do
63175
4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester, N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate, GMBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.23
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6427689
Assay:
≥98.0% (HPLC)
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: linker
mp
123-129 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
InChI key
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 6.8 (6.5-7.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Provides a 7-atom linker.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6317963177358657
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
reagent type: linker
mp
123-129 °C
mp
167-171 °C
mp
70-73 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
functional group
NHS ester
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Zhao et al.
Molecular pharmaceutics, 15(7), 2559-2569 (2018-05-17)
Photodynamic therapy, a procedure that uses a photosensitizer to enable light therapy selectively at diseased sites, remains underutilized in oncological clinic. To further improve its cancer selectivity, we developed a polymeric nanosystem by conjugating a photosensitizer IRDye 700DX (IR700) and
Yu Zhang et al.
Cancer biology & therapy, 17(11), 1177-1187 (2016-10-22)
Circulating tumor cells (CTCs) have been proposed to be an active source of metastasis or recurrence of hepatocellular carcinoma (HCC). The enumeration and characterization of CTCs has important clinical significance in recurrence prediction and treatment monitoring in HCC patients. We
Jae-Wan Jung et al.
Proteomics, 6(4), 1110-1120 (2006-01-13)
We modified gold arrays with a glutathione (GSH) surface, and investigated high-throughput protein interactions with a spectral surface plasmon resonance (SPR) biosensor. We fabricated the GSH exterior on gold surfaces by successive modification with aminoethanethiol, 4-maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
63175-25MG-F04061832860473
63175-100MG-F04061832860466