Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H58N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.81
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6016307
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI key
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Mg2+ activities in blood serum
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description - | description for ion-selective electrodes |
| quality function tested | quality function tested | quality function tested | quality function tested |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
A. Muller et al.
Mikrochimica Acta, III, 283-283 (1988)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 63086-50MG-F | 04061832809182 |