Merck
63099
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore
Informacje o tej pozycji
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Segment
form
solid
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)