Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
box contains 5 membranes
Other Notes
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?