Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay >99.5% | assay - | assay - | assay 99.95-100.05% dry basis |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| grade reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material | grade ACS reagent |
| pH 4 | pH 4 | pH 4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PH017423-50MG | 04054839953361 |
| 60357-50G | 04061838261045 |