Yes, this material is ISO 17034 compliant.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
Informacje o tej pozycji
735,00 zł
Quality Segment
description
qNMR Standard for D2O (8.2 ppm / 7.5 ppm), qNMR standard
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Other Notes
suitable NMR solvents: D2O, MeOD
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material | grade - | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NIST® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Produkty
Wykresy przesunięć NMR pomagają w identyfikacji zanieczyszczeń w deuterowanych rozpuszczalnikach, wspomagając dokładną analizę chemiczną.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Powiązane treści
ChemisTwin™ automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin™ automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR z wykorzystaniem elektronicznych materiałów referencyjnych.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14659-1G | 04061838736963 |
-
Buongiorno, E un materiale conforme alla ISO 17034?