Przejdź do
179922
Potassium phthalate monobasic
ACS reagent grade, 99.95-100.05% dry basis, crystals, acidimetric standard
Synonim(y):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCC6H4COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-889-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
Assay:
99.95-100.05% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium phthalate monobasic, ACS reagent, acidimetric standard
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99.95-100.05% dry basis
form
crystals
quality
acidimetric standard
impurities
≤0.002% S compounds, ≤0.003% Cl compounds, ≤0.005% insolubles
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
anion traces
chlorine and bromine (as Cl-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium phthalate monobasic may be used as a primary standard in acidimetric titration and also to prepare potassium phthalate buffer solution for pH calibration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
603591465960360
description
ACS reagent, acidimetric standard
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
form
crystals
form
powder or crystals
form
-
form
solid
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
≥99.5% (T)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
puriss. p.a.
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
pH
3.5-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4
pH
4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?