Przejdź do
1.01965
Wodoroftalan potasu
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 4.005 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Dwuftalan potasu, Ftalan monopotasowy, Ftalan potasu jednozasadowy, KHP, Sól monopotasowa kwasu ftalowego, Wodoroftalan potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5KO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
212-889-4
NACRES:
NA.24
MDL number:
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
80 g/L
density
1.636 g/cm3
bulk density
900 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Certyfikowane wtórne standardowe bufory referencyjne Certipur® służą do precyzyjnej kalibracji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH i roztworów buforowych. Są one kontrolowane pod względem jakości i kwalifikowane w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych ISO/IEC 17025 i ISO 17034 w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardowych materiałów odniesienia (SRM) zgodnie z normami DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur i USP. Materiały referencyjne Certipur® oferują maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pomagają uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Wodoroftalan potasu [KHP; pH(S) = 4,005 (25 °C)] to certyfikowany wtórny standardowy materiał referencyjny stosowany jako bufor kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH.
Features and Benefits
  • Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
  • Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest kwalifikowana przy użyciu potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi względem podstawowych materiałów referencyjnych NIST i PTB [pH(S) = 4,005 (25 °C)].
  • Ten wzorzec buforu ma gwarantowany okres trwałości wynoszący 4 lata.
  • Bufor wodorotlenku ftalanu potasu jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM) oferowanym w czystej postaci. Roztwór tego wzorca można przygotować we własnym zakresie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 2.2.3).
  • Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania instrumentów pH oraz rutynowej oceny ich wydajności.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02400NIST185I60357
format
neat
format
-
format
-
format
neat
mp
295-300 °C
mp
295-300 °C
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
bulk density
900 kg/m3
bulk density
900 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodoroftalan potasu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101965002504022536026978
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?