Przejdź do
56750
Imidazole
≥99.5% (GC), flakes, powder or crystals, puriss. p.a.
Imidazole
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
235,00 zł
500 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
778,00 zł
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zSchnelldorf Distribution
3630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
206-019-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
103853
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
flakes, powder or crystals
235,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Imidazole, puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
flakes, powder or crystals
ign. residue (900 °C)
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C
solubility
alcohol: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), pyridine: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazole is an aromatic heterocyclic compound with a five-membered planar ring. It is an amphoteric compound because of the presence of both an acidic NH and a basic nitrogen atom. Imidazole is an essential component of many important molecules including natural products, bioactive molecules, ionic liquids, and imidazolium. It serves as a building block for the synthesis of various drug molecules.
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole can be used as a catalyst:      
  • For the silylation of alcohols, carboxylic acids, and amines in the presence of silyl chloride in DMF.     
  • In the peptide coupling using the triphenyl phosphite.
  • To prepare acid chlorides from the corresponding carboxylic acids and phosgene.
It can also be used in the following reactions:      
  • Imidazole-PPh3/I2 catalytic system used in the conversion of alcohols into iodides      
  • Imidazole-PPh3/I2 is used in the diol deoxygenation reaction.
Other Notes
For titration of aspartic acid and glutamic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD044RDD0395710-OP
assay
≥99.5% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
alcohol: soluble(lit.), pyridine: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
256 °C (lit.)
bp
-
mp
88-91 °C
mp
85-92 °C, 88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
-
form
flakes, powder or crystals
form
powder
form
crystalline powder
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel palladium imidazole catalysts for Suzuki cross-coupling reactions
CJ Mathews, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 206, 77-82 (2003)
Z. Anal. Chem., 261, 38-38 (1972)
Three 3D Coordination Polymers Constructed by Cd (II) and Zn (II) with Imidazole-4, 5-Dicarboxylate and 4, 4 `-Bipyridyl Building Blocks
WG Lu, et al.
Crystal Growth & Design, 6, 564-571 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
56750-1KG04061835555307
56750-500G04061832589367
56750-100G04061835555291
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Netherlands
    • Reviews 2
    • Votes 8
    4 out of 5 stars.
    Abs at 280, otherwise great
    Good imidazole. Does have absorbance at 280nm, am still looking for better quality in that area
    Helpful?