Merck
RDD044
Imidazole
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri, free-flowing
Synonim(y):
Glyoxaline; 1, 3-diazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Wybierz wielkość
100 G
232,00 zł
500 G
695,00 zł
1 KG
1220,00 zł
2.5 KG
2100,00 zł
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
103853
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
assay
99%
form
powder
quality
free-flowing
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
85-92 °C, 88-91 °C (lit.)
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
I2399RDD03956750
assay
99%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
product line
-
product line
Redi-Dri
product line
-
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
flakes, powder or crystals
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
85-92 °C, 88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
General description
Imidazole is a buffering agent employed in various research applications, with a pH 9 -11, it is often used to maintain a stable pH for protein samples. Imidazole is a heterocyclic compound with a five-membered planar ring that is amphoteric, highly polar, and commonly used for affinity chromatography. Its ability to bind to metal ions makes it particularly useful for purification and separation of proteins.
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole is commonly used as a buffer component for purification of the histidine-tagged recombinant proteins in immobilized metal-affinity chromatography (IMAC).
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps to maintain product moisture and quality
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Michael D Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), E3669-E3678 (2015-07-01)
Acetylation is correlated with chromatin decondensation and transcriptional activation, but its regulation by histone deacetylase (HDAC)-bearing corepressor complexes is poorly understood. Here, we describe the mechanism of assembly of the mammalian Sin3L/Rpd3L complex facilitated by Sds3, a conserved subunit deemed
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.