RDD039
Imidazole
for molecular biology, ≥99% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Synonim(y):
1, 3-diazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99% (titration)
Postać
crystalline powder
jakość
free-flowing
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25°C)
6.95
tw
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
obecność zanieczyszczeń
DNase, RNase and protease, none detected
ciąg SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the lysis, wash, and elution buffer for the purification of histidine tagged proteins
- in gradient for the purification of histidine tagged proteins using nickel affinity chromatography
- as a component of homogenization buffer for the purification of phagosomal compartments from dendritic cells
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Qualified for molecular biology applications, DNase, Rnase, and protease free
- Redi-Dri™ packaging controls moisture, eliminating clumps
- Crystalline powder remains free-flowing and much easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Less waste, loss of drying, while maintaining high quality
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt podobny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.