Kluczowe dokumenty
5710-OP
Millipore
Imidazole
OmniPur® Grade, >=99.0%
Synonim(y):
OmniPur® Imidazole
Wybierz wielkość
500 G
3140,00 zł
3140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
3140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
-NHCH=NCH=CH-
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.28
3140,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
ciąg SMILES
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Klucz InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
Purity: ≥99.0%
Appearance: White to slight yellow solid
DNase: None detected
Melting point: 88-92°C
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
  • Development of a Fluorescent Assay and Imidazole-Containing Inhibitors by Targeting SARS-CoV-2 Nsp13 Helicase.: This research develops an imidazole-containing inhibitors targeting SARS-CoV-2 Nsp13 helicase, aiding in COVID-19 therapeutic development (Zhang et al., 2024).
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)