Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11O8P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.13 (free acid basis)
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C1=C[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)=O
InChI
1S/C7H11O8P/c8-4-1-3(7(10)11)2-5(6(4)9)15-16(12,13)14/h2,4-6,8-9H,1H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
QYOJSKGCWNAKGW-PBXRRBTRSA-N
Biochem/physiol Actions
Substrate of the pivotal EPSP synthase in the shikimate - chorismic acid pathway of most plants and many microorganisms.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format - | format - |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPCE) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
From glucose to aromatics: recent developments in natural products of the shikimic acid pathway.
Ganem, B.
Tetrahedron, 32, 3353-3383 (1978)
Vanisree Mulabagal et al.
Analytical chemistry, 82(9), 3616-3621 (2010-04-17)
Shikimate kinase (SK) and other enzymes in the shikimate pathway are potential targets in the discovery of antimicrobial agents. In the current study, an ultrafiltration-liquid chromatography/mass spectrometry (UF-LC/MS) ligand based binding assay and an LC/MS based functional assay for Mycobacterium
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 55385-1MG | 04061826231883 |
| 55385-10MG | 04061832582214 |
| 55385-50MG | 04061833415726 |