Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O7P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.06 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≥65.0% (enzymatic)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (GC) | description analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| concentration ≥65.0% (enzymatic) | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?