Dokumenty
1.06443
Supelco
Sodium formate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sodium formate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHNaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
205-488-0
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (perchloric acid titration)
Postać
solid
siła działania
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
strata
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
253 °C
rozpuszczalność
550 g/L
gęstość
1.92 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
635 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1