Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , D-mannitol, 2 g/L , mixed peptone, 20 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium citrate, 5 g/L , sodium deoxycholate, 0.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (37 °C)
application(s)
microbiology
Application
Recommended by the "Schweizerisches Lebensmittelbuch" 5th ed., chapter 56A.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| final pH 7.0±0.2 (37 °C) | final pH - | final pH - | final pH - |
| composition dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L , D-mannitol, 2 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium citrate, 5 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , sodium chloride, 5 g/L , mixed peptone, 20 g/L | composition - | composition - | composition - |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
50738 GN Enrichment Broth (Gram Negative Broth)