Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 961,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
961,00 zł
reg. compliance
according to FDA IDF-FIL
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 5 kg
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (30 °C, 36.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
36.1 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-30°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,1 - 7,5
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): 10 - 100
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 1E+04 CFU/ml
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): ≥ 1E+04 CFU/ml
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 1E+04 CFU/ml
Liczba kolonii (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 1E+04 CFU/ml
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 1000 CFU/ml
Inkubacja: 24 godz.30 °C; tlenowo.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability Listeria spp. | suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria Spp. | suitability enterobacteriaceae |
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1105495000 | 04022536514383 |
| 1105490500 | 04022536514376 |