Przejdź do zawartości
1.05443
Bulion odżywczy ®
GranuCult® prime, according to FDA-BAM, APHA, USDA-FSIS, granular, for heterotrophic bacteria, pack of 500 g
Synonim(y):
Bulion odżywczy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM
Ph:
7.0 (37 °C, 8 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria (Universal media)
Application(s):
food and beverages
pharmaceutical
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA, USDA-FSIS, according to FDA-BAM
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (37 °C, 8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
8 g/L
bulk density
470 kg/m3
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria (Universal media)
General description
GranuCult® prime Nutrient Broth to płynne podłoże ogólnego przeznaczenia stosowane do izolacji i wzrostu mniej wybrednych mikroorganizmów. Składa się z peptonu z mięsa, ekstraktu mięsnego, ekstraktu drożdżowego i chlorku sodu. Wszystkie te składniki zapewniają podstawowe zapotrzebowanie na składniki odżywcze do hodowli nieśmiertelnych mikroorganizmów. Pożywkę można wzbogacić poprzez dodanie suplementów, takich jak krew.
Application
GranuCult® Nutrient Broth został zaprojektowany jako podstawowa pożywka do wspomagania wzrostu szybkich i nieszybkich mikroorganizmów w badanych próbkach. Jest to odpowiednia pożywka do przeprowadzania podhodowli lub ożywiania uśpionych szczepów.
Features and Benefits
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 19118): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 12344): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Listeria monocytogenes ATCC 19118): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): od dobrego do bardzo dobrego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): od dobrego do bardzo dobrego
Inkubacja: 24 ± 2 godziny w temperaturze 37 ± 1 °C, warunki tlenowe
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Other Notes
Zastępuje: 1.05443
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bulion odżywczy ®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)