Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 648,00 zł |
Informacje o tej pozycji
648,00 zł
reg. compliance
FDA (BAM)
Quality Level
form
medium granules (dehydrated (DCM))
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with Listeria selective enrichment supplement (1.11781)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7,1 - 7,5
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Liczba kolonii (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 1E+08 CFU/ml
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak wzrostu
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): pozytywny wynik testu
Inkubacja 48 h w 30 °C
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular | form granular |
| suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. | suitability Listeria Spp. | suitability selective for Listeria spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| compatibility for use with Listeria selective enrichment supplement (1.11781) | compatibility - | compatibility for use with UVM II supplement (1.04039) | compatibility for use with FRASER Listeria Ammonium iron (III) Supplement (1.00092), for use with FRASER Listeria Selective Supplement (1.00093) |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1096280500 | 04022536649160 |